주요 문서
CH4238556391
ChemBridge Corporation
1,1'-(3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-diyl)diethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1'-(3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2,4-diyl)diethanone
Inchi Code
1S/C10H13NO2/c1-5-9(7(3)12)6(2)11-10(5)8(4)13/h11H,1-4H3
InChI key
QQDLJFDTROVUDP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3002562
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3002562_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)