주요 문서
CH4182077518
ChemBridge Corporation
2-chloro-N-isopropylpropanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
149.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-N-isopropylpropanamide
Inchi Code
1S/C6H12ClNO/c1-4(2)8-6(9)5(3)7/h4-5H,1-3H3,(H,8,9)
InChI key
NVIZBBOTWUFFLR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4029320
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4029320_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)