주요 문서
CH4182076692
ChemBridge Corporation
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
143.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1H-benzimidazole-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H5N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,(H,10,11)
InChI key
VEKMJKMSTPFHQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028334
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028334_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)