주요 문서
CH4182076340
ChemBridge Corporation
5-amino-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-amino-2-(4-morpholinyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C11H13N3O/c12-8-9-7-10(13)1-2-11(9)14-3-5-15-6-4-14/h1-2,7H,3-6,13H2
InChI key
WJUOUHSBDDDFDL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027448
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027448_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)