주요 문서
CH4182076182
ChemBridge Corporation
(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.19
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(1-ethyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
Inchi Code
1S/C7H12N2O/c1-3-9-6(2)7(5-10)4-8-9/h4,10H,3,5H2,1-2H3
InChI key
FGYVPWYZXQJMNO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027091
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027091_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)