주요 문서
CH4182075008
ChemBridge Corporation
N-methyl-1-(4-phenoxyphenyl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-methyl-N-(4-phenoxybenzyl)amine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-15-11-12-7-9-14(10-8-12)16-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
InChI key
YWBKPTGYRUSBFV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004315
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004315_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)