주요 문서
CH4102153586
ChemBridge Corporation
5-bromo-N-propyl-2-furamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.08
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-N-propyl-2-furamide
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-2-5-10-8(11)6-3-4-7(9)12-6/h3-4H,2,5H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
NYRGYNRETDYFOW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7232653
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7232653_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)