주요 문서
CH4102153473
ChemBridge Corporation
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
268.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(3-bromobenzoyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H14BrNO/c13-11-6-4-5-10(9-11)12(15)14-7-2-1-3-8-14/h4-6,9H,1-3,7-8H2
InChI key
MFQIJRCKRUAHKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7141888
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7141888_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)