주요 문서
CH4102152556
ChemBridge Corporation
2-bromo-N-1,3-thiazol-2-ylbutanamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-bromo-N-(1,3-thiazol-2-yl)butanamide
Inchi Code
1S/C7H9BrN2OS/c1-2-5(8)6(11)10-7-9-3-4-12-7/h3-5H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
AKJINHVPVKYWNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4024588
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4024588_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)