주요 문서
CH4102151432
ChemBridge Corporation
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-[(4-methylphenoxy)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-11-2-8-14(9-3-11)18-10-12-4-6-13(7-5-12)15(16)17/h2-9H,10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
YYFXDSVQJCNVML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4022349
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4022349_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)