주요 문서
CH4102151057
ChemBridge Corporation
(1,1-dimethyl-2-piperidin-1-ylethyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
156.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,1-dimethyl-2-(1-piperidinyl)ethylamine
Inchi Code
1S/C9H20N2/c1-9(2,10)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-8,10H2,1-2H3
InChI key
IMBNEKOMEDCTCL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4014539
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4014539_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)