주요 문서
CH4102149948
ChemBridge Corporation
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(4-fluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H12FN/c11-10-3-1-8(2-4-10)9-5-6-12-7-9/h1-4,9,12H,5-7H2
InChI key
IWOQWISAVOSATC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4006409
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4006409_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)