주요 문서
CH4102149795
ChemBridge Corporation
3-[(3-methylphenoxy)methyl]piperidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
205.3
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-[(3-methylphenoxy)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C13H19NO/c1-11-4-2-6-13(8-11)15-10-12-5-3-7-14-9-12/h2,4,6,8,12,14H,3,5,7,9-10H2,1H3
InChI key
HBAOHEHNXIVPDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4004501
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4004501_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)