주요 문서
CH4102149439
ChemBridge Corporation
1-(1-adamantyl)propan-1-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
193.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(1-adamantyl)propylamine
Inchi Code
1S/C13H23N/c1-2-12(14)13-6-9-3-10(7-13)5-11(4-9)8-13/h9-12H,2-8,14H2,1H3
InChI key
RKPSOUZGYPZAHW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
-20C
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4002776
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4002776_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)