주요 문서
CH4068772230
ChemBridge Corporation
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)thio]acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
240.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
[(6-methylthieno[2,3-d]pyrimidin-4-yl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S2/c1-5-2-6-8(14-3-7(12)13)10-4-11-9(6)15-5/h2,4H,3H2,1H3,(H,12,13)
InChI key
UADAVIOFIOBDAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/9024416
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/9024416_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)