주요 문서
CH4061497480
ChemBridge Corporation
2-(2-phenylethoxy)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(2-phenylethoxy)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C15H14O2/c16-12-14-8-4-5-9-15(14)17-11-10-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,12H,10-11H2
InChI key
BOZPKSQHOCUCFO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/7955036
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/7955036_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)