주요 문서
CH4017936779
ChemBridge Corporation
dicyclopentylmethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
dicyclopentylmethanone
Inchi Code
1S/C11H18O/c12-11(9-5-1-2-6-9)10-7-3-4-8-10/h9-10H,1-8H2
InChI key
NWDXDEBDJICFAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5100809
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5100809_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)