주요 문서
CH4017885171
ChemBridge Corporation
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[1-(4-bromophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H12BrNO/c1-7(12-8(2)13)9-3-5-10(11)6-4-9/h3-7H,1-2H3,(H,12,13)
InChI key
DRRCKKJEBGEBGR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5587422
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5587422_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)