주요 문서
CH4014065601
ChemBridge Corporation
1-cyclopropyl-2-[(4,6-dihydroxypyrimidin-2-yl)thio]ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-cyclopropyl-2-[(4,6-dihydroxy-2-pyrimidinyl)sulfanyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H10N2O3S/c12-6(5-1-2-5)4-15-9-10-7(13)3-8(14)11-9/h3,5H,1-2,4H2,(H2,10,11,13,14)
InChI key
DZNZGIVDYHUEMK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5930279
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5930279_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)