주요 문서
CH4005967689
ChemBridge Corporation
(3-bromo-4-morpholin-4-ylphenyl)amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
257.13
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-bromo-4-(4-morpholinyl)aniline
Inchi Code
1S/C10H13BrN2O/c11-9-7-8(12)1-2-10(9)13-3-5-14-6-4-13/h1-2,7H,3-6,12H2
InChI key
IWWZCFFYGZRVHR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/6749751
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/6749751_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)