주요 문서
CH4005864638
ChemBridge Corporation
4-(4-chloro-2-methylquinolin-3-yl)butan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
247.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(4-chloro-2-methyl-3-quinolinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C14H14ClNO/c1-9(17)7-8-11-10(2)16-13-6-4-3-5-12(13)14(11)15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
InChI key
RJNCBNFDDJUWAS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/5689234
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/5689234_sds.pdf
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)