추천 제품
Grade
certified reference material
형태
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
100 μg/mL in methanol: water (1:1)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
single component solution
저장 온도
−70°C
InChI
1S/C27H32F3N3O6S/c1-33(25-23(36)21(34)22(35)24(39-25)26(37)38)13-11-31(12-14-33)9-4-10-32-17-5-2-3-6-19(17)40-20-8-7-16(15-18(20)32)27(28,29)30/h2-3,5-8,15,21-25,34-36H,4,9-14H2,1H3/t21-,22-,23+,24-,25+/m0/s1
InChI key
AFYPHWNGUDUHIW-ARXROMJUSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
75.2 °F
Flash Point (°C)
24 °C