주요 문서
NMIP1726
Carbophenothion sulfoxide
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H16ClO3PS3
CAS Number:
Molecular Weight:
358.86
UNSPSC 코드:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
제조업체/상표
NMI Australia
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C11H16ClO3PS3/c1-3-14-16(17,15-4-2)18-9-19(13)11-7-5-10(12)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
InChI key
LAHNDTNSNGVHPJ-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbonesEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)