주요 문서
NMIP1305
Methoxychlor
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H15Cl3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
345.65
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
제조업체/상표
NMI Australia
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C16H15Cl3O2/c1-20-13-7-3-11(4-8-13)15(16(17,18)19)12-5-9-14(21-2)10-6-12/h3-10,15H,1-2H3
InChI key
IAKOZHOLGAGEJT-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)