주요 문서
NMID991
α-Methyltryptamine
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H14N2
CAS Number:
Molecular Weight:
174.24
EC Number:
UNSPSC 코드:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
제조업체/상표
NMI Australia
형식
neat
저장 온도
room temp
InChI
1S/C11H14N2.ClH/c1-8(12)6-9-7-13-11-5-3-2-4-10(9)11;/h2-5,7-8,13H,6,12H2,1H3;1H
InChI key
SNEXLQZZENRCSB-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)