주요 문서
NMID859
Supelco
N-Propionylnorlaudanosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H29NO5
Molecular Weight:
399.48
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
양식
solid
제조업체/상표
NMI Australia
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Exclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)