주요 문서
NMID686C
(±)-Ketamine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H17Cl2NO
CAS Number:
Molecular Weight:
274.19
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
양식
solid
포장
pkg of 50 mg
제조업체/상표
NMI Australia
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
room temp
InChI
1S/C13H16ClNO.ClH/c1-15-13(9-5-4-8-12(13)16)10-6-2-3-7-11(10)14;/h2-3,6-7,15H,4-5,8-9H2,1H3;1H
InChI key
VCMGMSHEPQENPE-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)