주요 문서
NMID646
Stanozolol
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H32N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
328.49
UNSPSC 코드:
41116107
제조업체/상표
NMI Australia
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C21H32N2O/c1-19-11-13-12-22-23-18(13)10-14(19)4-5-15-16(19)6-8-20(2)17(15)7-9-21(20,3)24/h12,14-17,24H,4-11H2,1-3H3,(H,22,23)/t14-,15+,16-,17-,19-,20-,21-/m0/s1
InChI key
LKAJKIOFIWVMDJ-IYRCEVNGSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)