주요 문서
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C19H32O2
CAS Number:
Molecular Weight:
292.46
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
양식
solid
제조업체/상표
NMI Australia
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
InChI key
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Health hazardExclamation markEnvironment
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)