주요 문서
NMID583
d3-17β-Nandrolone
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H23D3O2
CAS Number:
Molecular Weight:
277.42
UNSPSC 코드:
41116107
Grade
certified reference material
Agency
NMI Australia certified reference material
양식
solid
제조업체/상표
NMI Australia
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
neat
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)