주요 문서
NMID470B
2,5-Dimethoxy-4-methylamphetamine hydrochloride
NMI Australia
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H19NO2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
245.75
UNSPSC 코드:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
제조업체/상표
NMI Australia
형식
neat
저장 온도
room temp
InChI
1S/C12H19NO2.ClH/c1-8-5-12(15-4)10(6-9(2)13)7-11(8)14-3;/h5,7,9H,6,13H2,1-4H3;1H
InChI key
IPIMRNFGYPQKAM-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Skull and crossbones
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)