Grade
certified reference material
양식
liquid
특징
(Snap-N-Spike®)
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
농도
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C(O)C1=CC=C(C)C=C1)NCC.Cl
InChI
1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13-10(3)12(14)11-7-5-9(2)6-8-11;/h5-8,10,12-14H,4H2,1-3H3;1H
InChI key
OILWAWJXJPGPCJ-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine HCl is a major urinary metabolite of 4-Methylethcathinone. 4-Methylethcathinone, also known as 4-MEC, is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends including NRG-1 and NRG-2. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for LC/MS or GC/MS 4-MEC testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
법적 정보
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.