추천 제품
Grade
certified reference material
형태
liquid
특징
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule D (Switzerland)
농도
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.CNC(C)C(=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C11H15NO2.ClH/c1-8(12-2)11(13)9-4-6-10(14-3)7-5-9;/h4-8,12H,1-3H3;1H
InChI key
QIJFAKGYWIXUDG-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
문서
This article highlights the impact that sample matrix effects can have on LC/MS response and discusses two novel approaches to reduce it.
Chromatograms
application for HPLC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.