추천 제품
Grade
certified reference material
형태
liquid
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland); estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
농도
100 μg/mL in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
InChI
1S/C15H21NO2/c1-3-18-14(17)15(9-11-16(2)12-10-15)13-7-5-4-6-8-13/h4-8H,3,9-12H2,1-2H3/i9D2,10D2
InChI key
XADCESSVHJOZHK-YQUBHJMPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
법적 정보
관련 제품
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
시험 성적서(COA)
문서
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel™ Swift HLB 96-well plate.