추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
양식
liquid
구성
Alprazolam, 100 μg/mL
Cimetidine, 100 μg/mL
Citalopram hydrobromide, 100 μg/mL (as free base)
Clonazepam, 100 μg/mL
Clopidogrel bisulfate, 100 μg/mL (as free base)
Dextromethorphan, 50 μg/mL
Fluconazole, 100 μg/mL
Hydrochlorothiazide, 100 μg/mL
Lamotrigine, 100 μg/mL
Methylphenidate hydrochloride, 100 μg/mL (as free base)
Omeprazole, 100 μg/mL
L-Thyroxine, 5 μg/mL
포장
ampule of 1 mL
제조업체/상표
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV/IIB (Portugal)
농도
5-100 μg/mL each component in methanol
기술
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
응용 분야
forensics and toxicology
형식
single component solution
저장 온도
−20°C
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F - closed cup
Flash Point (°C)
9.7 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.