주요 문서
B27181740102
BioBlocks, Inc.
4-Benzo[1,3]dioxol-5-ylmethyl-piperidine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
255.74
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(1,3-benzodioxol-5-ylmethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H17NO2.ClH/c1-2-12-13(16-9-15-12)8-11(1)7-10-3-5-14-6-4-10;/h1-2,8,10,14H,3-7,9H2;1H
InChI key
UUFWHBWDSMYRQG-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
HCl
Country of Origin
US
Product Link
https://buildingblocks.bioblocks.com/index.php/query?query_text=BP017-1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)