주요 문서
810389P
Avanti
Cholyl-L-Lysine Fluorescein disodium salt
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
Cholyl-Lys-Fluorescein
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C51H61N3Na2O12
Molecular Weight:
954.02
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
분석:
>99% (TLC)
양식:
powder
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg ((810389P-1MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
fluorescent lipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@@H](O)C3)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])C[C@H](O)[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(N[C@H](C([O-])=O)CCCCNC(NC5=CC=C(C6=C(C=C7)C(OC8=CC=C(O)C=C86)=CC7=O)C=C5C([O-])=O)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C51H63N3O12.2Na/c1-26(35-12-13-36-46-37(25-43(59)51(35,36)3)50(2)18-17-31(57)21-28(50)22-40(46)58)7-16-44(60)53-39(48(63)64)6-4-5-19-52-49(65)54-38-14-8-27(20-33(38)47(61)62)45-32-11-9-30(56)24-42(32)66-41-15-10-29(55)23-34(41)45;;/h8-11,14-15,20,23-24
InChI key
WQRBTGVDSVLAAC-QEKIDUGQSA-L
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810389P-1MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)