주요 문서
810167P
Avanti
06:0-06:0 NBD PG
Avanti Research - A Croda Brand 810167P, powder
동의어(들):
1-hexanoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-[phospho-rac-(1-glycerol)] (ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H40N5O13P
CAS Number:
Molecular Weight:
637.57
UNSPSC 코드:
12352211
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (810167P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 810167P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (810167P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)