문서
700030P
Avanti
6α-hydroxy-5α-cholestanol
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
110810
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H48O2
CAS Number:
Molecular Weight:
404.67
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
설명
6α-hydroxy-5α-cholestane
분석
>99% (TLC)
형태
powder
포장
pkg of 1 × 5 mg (700030P-5mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)[C@@]3([H])[C@@H](O)C2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
애플리케이션
6α-hydroxy-5α-cholestanol has been used for the preparation of 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (POPC) membrane vesicles.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700030P-5mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
문서 라이브러리 방문
Fluconazole modulates membrane rigidity, heterogeneity, and water penetration into the plasma membrane in Saccharomyces cerevisiae
Abe F, et al.
Biochemistry, 48(36), 8494-8504 (2009)