주요 문서
ATC386059170
Atlantic Research Chemicals Ltd
3,4-Dimethyl-1,6-dihydropyrano[2,3-c]pyrazol-6-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3,4-dimethylpyrano[2,3-c]pyrazol-6(1H)-one
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c1-4-3-6(11)12-8-7(4)5(2)9-10-8/h3H,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
UDBAEUZEHHETME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS100220
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)