주요 문서
ATC386058957
Atlantic Research Chemicals Ltd
di-tert-Butyl 2-chloropyridin-3-ylimidodicarbonate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
328.8
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
di(tert-butyl) 2-chloro-3-pyridinylimidodicarbonate
Inchi Code
1S/C15H21ClN2O4/c1-14(2,3)21-12(19)18(13(20)22-15(4,5)6)10-8-7-9-17-11(10)16/h7-9H,1-6H3
InChI key
OCIZYSQGQMHVPL-UHFFFAOYSA-N
Purity
90
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002224
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=AE002224
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)