주요 문서
ATC386058926
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-(4-Isobutylphenyl)propanohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(4-isobutylphenyl)propanohydrazide
Inchi Code
1S/C13H20N2O/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(16)15-14/h4-7,9-10H,8,14H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
JVDPFQDYGHWBBX-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001831
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001831
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)