주요 문서
ATC359510454
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-Amino-5-bromoisonicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
216.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-amino-5-bromoisonicotinamide
Inchi Code
1S/C6H6BrN3O/c7-3-1-10-2-4(8)5(3)6(9)11/h1-2H,8H2,(H2,9,11)
InChI key
KXRNVFZOGBUWRA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002339
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)