주요 문서
ATC359510350
Atlantic Research Chemicals Ltd
3-(4-Bromophenyl)propionitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
210.07
MDL number:
Iupac Name
3-(4-bromophenyl)propanenitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6H,1-2H2
InChI key
QAWLKTDBUQOFEF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS001659
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)