주요 문서
ATC311768956
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Piperazin-1-ylphenol dihydrobromide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
340.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1-piperazinyl)phenol dihydrobromide
Inchi Code
1S/C10H14N2O.2BrH/c13-10-4-2-1-3-9(10)12-7-5-11-6-8-12;;/h1-4,11,13H,5-8H2;2*1H
InChI key
YWZWSACJABVWJL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03857
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS03857
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)