주요 문서
ATC311768530
Atlantic Research Chemicals Ltd
N-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulphonamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(1,3,5-trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)methanesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H13N3O2S/c1-5-7(9-13(4,11)12)6(2)10(3)8-5/h9H,1-4H3
InChI key
PADGNQOKIIWYMD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS00939
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)