주요 문서
ATC311768165
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methylnicotinohydrazide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
151.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methylnicotinohydrazide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5-6(7(11)10-8)3-2-4-9-5/h2-4H,8H2,1H3,(H,10,11)
InChI key
YQSHPGUURTXVDV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=XS002203
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)