주요 문서
ATC311765010
Atlantic Research Chemicals Ltd
1-(4-Methoxybenzyl)piperidine-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
249.31
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(4-methoxybenzyl)-4-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C14H19NO3/c1-18-13-4-2-11(3-5-13)10-15-8-6-12(7-9-15)14(16)17/h2-5,12H,6-10H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
ZSAWCFNPIWERET-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03712
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA03712
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)