주요 문서
ATC311764949
Atlantic Research Chemicals Ltd
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-methyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-5-10-7-3-2-6(9(12)13)4-8(7)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
GZHWABCBKGMLIE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
GB
Product Link
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA02206
MSDS
https://atlantic-chemicals.com/product/?code=CA02206
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)