주요 문서
ATEH996C54B0
AstaTech, Inc.
1-FLUORO-4-(METHYLSULFINYL)BENZENE
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
158.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-fluoro-4-(methylsulfinyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H7FOS/c1-10(9)7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
InChI key
PQOHTVHAGPPTEE-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Physical Form
Solid
Product Link
http://astatechinc.com/CPSResult.php?CRNO=125314
MSDS
http://astatechinc.com/Asta_MSDS.php?Catalog=W16289
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)